Stampa…
4-Bromo-2-cyclopropylaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40778-1G OR40778-250MG OR40778-5G
APOSOR40778-1GEA 493 EUR
APOSOR40778-1G APOSOR40778-250MG APOSOR40778-5G
4-Bromo-2-cyclopropylaniline 95%
4-Bromo-2-cyclopropylaniline
Formula: C₉H₁₀BrN
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD21099984
CAS Number: 1353854-39-3