Stampa…
2-Bromo-4-cyclopropylaniline 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40777-1G OR40777-250MG OR40777-5G
APOSOR40777-1GEA 493 EUR
APOSOR40777-1G APOSOR40777-250MG APOSOR40777-5G
2-Bromo-4-cyclopropylaniline 96%
2-Bromo-4-cyclopropylaniline
Formula: C₉H₁₀BrN
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD21099997
CAS Number: 1353857-13-2