Stampa…
7-Chloro-1-iodophenazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40774-1G OR40774-250MG OR40774-5G
APOSOR40774-1GEA 53.8 EUR
APOSOR40774-1G APOSOR40774-250MG APOSOR40774-5G
7-Chloro-1-iodophenazine
7-Chloro-1-iodophenazine
Formula: C₁₂H₆ClIN₂
Peso molecolare: 340.547 g/mol
Punto di fusione: 166…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31920066
CAS Number: 2367002-64-8