Stampa…
2-Amino-7-chlorophenazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40773-1G OR40773-250MG
APOSOR40773-1GEA 186 EUR
APOSOR40773-1G APOSOR40773-250MG
2-Amino-7-chlorophenazine 95%
2-Amino-7-chlorophenazine
Formula: C₁₂H₈ClN₃
Punto di fusione: 251…253 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27947845
CAS Number: 23677-11-4