Stampa…
5-Chloro-6-iodopyridine-2,3-diamine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40768-1G OR40768-250MG
APOSOR40768-1GEA 534 EUR
APOSOR40768-1G APOSOR40768-250MG
5-Chloro-6-iodopyridine-2,3-diamine hydrochloride 95%
5-Chloro-6-iodopyridine-2,3-diamine hydrochloride
Formula: C₅H₅ClIN₃·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31812085
CAS Number: 2367002-79-5