Stampa…
1-Bromo-3,5-diethylbenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40750-25G OR40750-5G OR40750-1G
APOSOR40750-25GEA 446 EUR
APOSOR40750-25G APOSOR40750-5G APOSOR40750-1G
1-Bromo-3,5-diethylbenzene 98%
1-Bromo-3,5-diethylbenzene
Formula: C₁₀H₁₃Br
Peso molecolare: 213,114 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08062420
CAS Number: 90267-03-1