Stampa…
3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methyl-5-(piperidin-3-yl)-1,2,4-oxadiazole
OR40720-100MG OR40720-1G OR40720-500MG
APOSOR40720-100MGEA 183 EUR
APOSOR40720-100MG APOSOR40720-1G APOSOR40720-500MG
3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine 98%
3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine
Formula: C₈H₁₃N₃O
Peso molecolare: 167,208 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07801211
CAS Number: 902837-17-6