Stampa…
tert-Butyl (2S)-4-iodo-2-isopropyl-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40695-1G OR40695-250MG OR40695-5G
APOSOR40695-1GEA 80 EUR
APOSOR40695-1G APOSOR40695-250MG APOSOR40695-5G
tert-Butyl (2S)-4-iodo-2-isopropyl-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl (2S)-4-iodo-2-isopropyl-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate
Formula: C₁₅H₂₁IN₂O₂
Peso molecolare: 388,244 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2366997-14-8