Stampa…
(2R)-4-Iodo-2-isopropyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40694-1G OR40694-250MG
APOSOR40694-1GEA 766 EUR
APOSOR40694-1G APOSOR40694-250MG
(2R)-4-Iodo-2-isopropyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
(2R)-4-Iodo-2-isopropyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₁₀H₁₃IN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 2366997-07-9