Stampa…
4-Bromo-2-iodobenzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40677-1G OR40677-250MG OR40677-5G
APOSOR40677-1GEA 35 EUR
APOSOR40677-1G APOSOR40677-250MG APOSOR40677-5G
4-Bromo-2-iodobenzaldehyde 97%
4-Bromo-2-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrIO
Peso molecolare: 310,915 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18391619
CAS Number: 1261470-87-4