Stampa…
3-Bromo-5-iodobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40676-1G OR40676-5G
APOSOR40676-1GEA 116 EUR
APOSOR40676-1G APOSOR40676-5G
3-Bromo-5-iodobenzaldehyde
3-Bromo-5-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrIO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07779024
CAS Number: 188813-09-4