Stampa…
2-Bromo-5-iodobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40674-1G OR40674-5G OR40674-10G
APOSOR40674-1GEA 55.3 EUR
APOSOR40674-1G APOSOR40674-5G APOSOR40674-10G
2-Bromo-5-iodobenzaldehyde
2-Bromo-5-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrIO
Peso molecolare: 310,915 g/mol
Punto di fusione: 105…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07779027
CAS Number: 1032231-24-5