2-Bromo-6-methylanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Bromo-2-methoxy-3-methylbenzene, 3-Bromo-2-methoxytoluene, 2-Bromo-6-methylphenyl methyl ether
Formula:
C₈H₉BrO Punto di ebollizione: 62…63 °C (3 mm Hg) Punto di fusione: –39…–36 °C Densità: 1,41 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12547891 CAS Number: 52200-69-8 |