4-Bromo-2-iodobenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₅Br₂I Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18391672 CAS Number: 885681-96-9 UN: 3261 ADR: 8,II |