Stampa…
2-Bromo-5-iodobenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR40661-1G OR40661-250MG OR40661-5G
APOSOR40661-1GEA 140 EUR
APOSOR40661-1G APOSOR40661-250MG APOSOR40661-5G
2-Bromo-5-iodobenzyl bromide
2-Bromo-5-iodobenzyl bromide
Formula: C₇H₅Br₂I
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15527653
CAS Number: 289617-98-7
UN: 3261
ADR: 8,II