Stampa…
2-Bromo-4-iodobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40656-25G OR40656-5G OR40656-10G
APOSOR40656-25GEA 270 EUR
APOSOR40656-25G APOSOR40656-5G APOSOR40656-10G
2-Bromo-4-iodobenzoic acid
2-Bromo-4-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrIO₂
Peso molecolare: 326,914 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11520409
CAS Number: 28547-29-7