4-Bromo-2-iodobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄BrIO₂ Punto di fusione: 183…186 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12767500 CAS Number: 1133123-02-0 |