Stampa…
2-Bromo-6-iodobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40647-1G OR40647-250MG OR40647-5G
APOSOR40647-1GEA 172 EUR
APOSOR40647-1G APOSOR40647-250MG APOSOR40647-5G
2-Bromo-6-iodobenzoic acid
2-Bromo-6-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrIO₂
Peso molecolare: 326,914 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11036149
CAS Number: 1022128-96-6