Stampa…
Methyl 3-acetylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-[3-(Methoxycarbonyl)phenyl]ethan-1-one, 3'-(Methoxycarbonyl)acetophenone
OR40606-1G OR40606-5G OR40606-10G
APOSOR40606-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40606-1G APOSOR40606-5G APOSOR40606-10G
Methyl 3-acetylbenzoate
Methyl 3-acetylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Punto di fusione: 43…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09475799
CAS Number: 21860-07-1