Stampa…
2-Amino-3-chlorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Chloro-6-formylaniline, 3-Chloroanthranilaldehyde
OR40598-250MG OR40598-1G
APOSOR40598-250MGEA 97.4 EUR
APOSOR40598-250MG APOSOR40598-1G
2-Amino-3-chlorobenzaldehyde 98%
2-Amino-3-chlorobenzaldehyde
Formula: C₇H₆ClNO
Peso molecolare: 155,582 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD13193431
CAS Number: 397322-82-6