Stampa…
(3R)-3-Aminopentanoic acid hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40585-1G OR40585-250MG
APOSOR40585-1GEA 342 EUR
APOSOR40585-1G APOSOR40585-250MG
(3R)-3-Aminopentanoic acid hydrochloride
(3R)-3-Aminopentanoic acid hydrochloride
Formula: C₅H₁₁NO₂·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08702981
CAS Number: 952650-02-1