Stampa…
Methyl pent-2-enoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Methyl 3-ethylacrylate
OR40582-25G OR40582-5G
APOSOR40582-25GEA 98.9 EUR
APOSOR40582-25G APOSOR40582-5G
Methyl pent-2-enoate 97%
Methyl pent-2-enoate
Formula: C₆H₁₀O₂
Peso molecolare: 114,142 g/mol
Punto di ebollizione: 81…82 °C (45 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00137611
CAS Number: 818-59-7
UN: 1993
ADR: 3,II