Stampa…

3-Bromo-4-iodophenol 97%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR40578-1G OR40578-250MG OR40578-5G
APOSOR40578-1GEA 166 EUR
APOSOR40578-1G APOSOR40578-250MG APOSOR40578-5G
3-Bromo-4-iodophenol 97%
3-Bromo-4-iodophenol
Formula: C₆H₄BrIO
Peso molecolare: 298,904 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17000017
CAS Number: 1037298-05-7

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR