Stampa…
2-Chloro-6,7-dihydro-4-methyl-5H-cyclopenta[d]pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40569-1G OR40569-500MG
APOSOR40569-1GEA 495 EUR
APOSOR40569-1G APOSOR40569-500MG
2-Chloro-6,7-dihydro-4-methyl-5H-cyclopenta[d]pyrimidine 95%
2-Chloro-6,7-dihydro-4-methyl-5H-cyclopenta[d]pyrimidine
Formula: C₈H₉ClN₂
Peso molecolare: 168,623 g/mol
Punto di fusione: 71…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14584769
CAS Number: 83939-58-6