Stampa…
2-Bromo-6-chlorobenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Bromo-2-(bromomethyl)-3-chlorobenzene, 2-Chloro-α,6-dibromotoluene
OR40565-1G OR40565-5G
APOSOR40565-1GEA 219 EUR
APOSOR40565-1G APOSOR40565-5G
2-Bromo-6-chlorobenzyl bromide 97%
2-Bromo-6-chlorobenzyl bromide
Formula: C₇H₅Br₂Cl
Peso molecolare: 284,376 g/mol
Punto di fusione: 58…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038394
CAS Number: 75002-98-1
UN: 3261
ADR: 8,III