Stampa…
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: [4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl]methanol, 2-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
OR40512-1G OR40512-250MG
APOSOR40512-1GEA 203 EUR
APOSOR40512-1G APOSOR40512-250MG
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzyl alcohol
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzyl alcohol
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 190,199 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12022274
CAS Number: 179055-98-2