6-Hydroxy-3-methyl-7-nitro-1,2-benzisoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Methyl-7-nitro-1,2-benzisoxazol-6-ol, 6-Hydroxy-3-methyl-7-nitrobenzo[d]isoxazole
Formula:
C₈H₆N₂O₄ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD14586346 CAS Number: 112429-42-2 |