2-(Aminomethyl)-4-methylpyridine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR40440-1G
OR40440-250MG
APOSOR40440-1GEA
288
EUR
APOSOR40440-1G
APOSOR40440-250MG
2-(Aminomethyl)-4-methylpyridine hydrochloride 95%
2-(Aminomethyl)-4-methylpyridine hydrochloride
Formula:
C₇H₁₀N₂·ClH Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16628187 CAS Number: 1257535-59-3 |