Stampa…
3-Azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40404-1G OR40404-5G OR40404-25G
APOSOR40404-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40404-1G APOSOR40404-5G APOSOR40404-25G
3-Azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
3-Azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
Formula: C₅H₉N·ClH
Punto di fusione: 158…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12197361
CAS Number: 73799-64-1