Stampa…
3-Bromo-5-methoxybenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-5-formylanisole, 5-Bromo-m-anisaldehyde
OR40400-1G OR40400-5G OR40400-10G
APOSOR40400-1GEA 24.8 EUR
APOSOR40400-1G APOSOR40400-5G APOSOR40400-10G
3-Bromo-5-methoxybenzaldehyde 95%
3-Bromo-5-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₇BrO₂
Peso molecolare: 215,044 g/mol
Punto di fusione: 68…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797975
CAS Number: 262450-65-7