Stampa…
7-Bromoindan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Bromo-1-indanone, 7-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 7-Bromo-2,3-dihydro-1-oxo-1H-indene
OR40392-1G OR40392-5G
APOSOR40392-1GEA 178 EUR
APOSOR40392-1G APOSOR40392-5G
7-Bromoindan-1-one
7-Bromoindan-1-one
Formula: C₉H₇BrO
Peso molecolare: 211,055 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06796574
CAS Number: 125114-77-4