Stampa…
1-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)ethan-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(5-Methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)ethan-1-ol, 4-(1-Hydroxyethyl)-5-methyl-3-phenylisoxazole
OR40374-1G OR40374-250MG
APOSOR40374-1GEA 306 EUR
APOSOR40374-1G APOSOR40374-250MG
1-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)ethan-1-ol
1-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)ethan-1-ol
Formula: C₁₂H₁₃NO₂
Peso molecolare: 203,237 g/mol
Punto di fusione: 101…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16631269
CAS Number: 6497-24-1