5-Amino-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Amino-3,4-dihydro-2-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine
OR40373-1G
OR40373-250MG
APOSOR40373-1GEA
183
EUR
APOSOR40373-1G
APOSOR40373-250MG
5-Amino-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
5-Amino-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formula:
C₉H₁₀N₂O₂ Peso molecolare: 178,188 g/mol Punto di fusione: 181…184 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11915246 CAS Number: 1176714-94-5 |