Stampa…
Methyl 3,4-dihydro-2-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40371-1G OR40371-250MG
APOSOR40371-1GEA 342 EUR
APOSOR40371-1G APOSOR40371-250MG
Methyl 3,4-dihydro-2-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate
Methyl 3,4-dihydro-2-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₁NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16631263
CAS Number: 1257535-36-6