Stampa…
2-(Chloromethyl)-4,6-dimethoxypyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Chloromethyl)-4,6-dimethoxy-1,3-diazine
OR4037-1G OR4037-5G OR4037-250MG
APOSOR4037-1GEA 119 EUR
APOSOR4037-1G APOSOR4037-5G APOSOR4037-250MG
2-(Chloromethyl)-4,6-dimethoxypyrimidine
2-(Chloromethyl)-4,6-dimethoxypyrimidine
Formula: C₇H₉ClN₂O₂
Punto di fusione: 39…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00274539
CAS Number: 114108-86-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III