Stampa…
Ethyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 3,6-dichloropicolinate, 3,6-Dichloro-2-(ethoxycarbonyl)pyridine
OR40369-1G OR40369-5G
APOSOR40369-1GEA 102 EUR
APOSOR40369-1G APOSOR40369-5G
Ethyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate
Ethyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate
Formula: C₈H₇Cl₂NO₂
Peso molecolare: 220,053 g/mol
Punto di ebollizione: 94 °C (0,5 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698221
CAS Number: 253440-88-9