Stampa…
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carbohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40368-1G OR40368-250MG
APOSOR40368-1GEA 313 EUR
APOSOR40368-1G APOSOR40368-250MG
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carbohydrazide
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carbohydrazide
Formula: C₇H₈ClN₃O₂
Punto di ebollizione: 141…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17676113
CAS Number: 1257535-40-2