Stampa…
3-Chloro-6-methoxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-6-methoxy-N-methylpicolinamide, 3-Chloro-6-methoxy-2-(methylcarbamoyl)pyridine
OR40367-1G OR40367-250MG
APOSOR40367-1GEA 147 EUR
APOSOR40367-1G APOSOR40367-250MG
3-Chloro-6-methoxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
3-Chloro-6-methoxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
Formula: C₈H₉ClN₂O₂
Peso molecolare: 200,622 g/mol
Punto di fusione: 130…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17676112
CAS Number: 1257535-58-2