Stampa…
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloro-6-methoxypicolinaldehyde, 3-Chloro-2-formyl-6-methoxypyridine
OR40365-1G OR40365-5G
APOSOR40365-1GEA 205 EUR
APOSOR40365-1G APOSOR40365-5G
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxaldehyde
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxaldehyde
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171,581 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13189327
CAS Number: 1060810-35-6