Stampa…
3-Chloro-2-(hydroxymethyl)-6-methoxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Chloro-6-methoxypyridin-2-yl)methanol, 3-Chloro-6-methoxypicolinyl alcohol
OR40364-1G OR40364-250MG
APOSOR40364-1GEA 212 EUR
APOSOR40364-1G APOSOR40364-250MG
3-Chloro-2-(hydroxymethyl)-6-methoxypyridine
3-Chloro-2-(hydroxymethyl)-6-methoxypyridine
Formula: C₇H₈ClNO₂
Punto di ebollizione: 100…102 °C (0,3 mm Hg)
Punto di fusione: 36…38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14606397
CAS Number: 1227490-30-3