Stampa…
Methyl 3-chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-chloro-6-methoxypicolinate, 3-Chloro-6-methoxy-2-(methoxycarbonyl)pyridine
OR40357-1G OR40357-250MG
APOSOR40357-1GEA 91.6 EUR
APOSOR40357-1G APOSOR40357-250MG
Methyl 3-chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylate
Methyl 3-chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylate
Formula: C₈H₈ClNO₃
Peso molecolare: 201,607 g/mol
Punto di ebollizione: 80…84 °C (0,5 mm Hg)
Punto di fusione: 32…34 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14698010
CAS Number: 175965-91-0