Stampa…
2-Bromo-4-(tert-butyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40352-250MG OR40352-1G
APOSOR40352-250MGEA 97.4 EUR
APOSOR40352-250MG APOSOR40352-1G
2-Bromo-4-(tert-butyl)pyridine 97%
2-Bromo-4-(tert-butyl)pyridine
Formula: C₉H₁₂BrN
Peso molecolare: 214,102 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11223221
CAS Number: 50488-34-1