Stampa…
3-Hydrazinopyridazine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (Pyridazin-3-yl)hydrazine hydrochloride
OR40349-1G OR40349-5G OR40349-250MG OR40349-500MG
APOSOR40349-1GEA 280 EUR
APOSOR40349-1G APOSOR40349-5G APOSOR40349-250MG APOSOR40349-500MG
3-Hydrazinopyridazine hydrochloride 95%
3-Hydrazinopyridazine hydrochloride
Formula: C₄H₆N₄·ClH
Peso molecolare: 146,578 g/mol
Punto di fusione: 210…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11226159
CAS Number: 117043-87-5