Stampa…
N-(2,3-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR40329-1G OR40329-250MG
APOSOR40329-1GEA 621 EUR
APOSOR40329-1G APOSOR40329-250MG
N-(2,3-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
N-(2,3-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₇N·ClH
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD17168270
CAS Number: 909702-86-9
UN: 1759
ADR: 8,III