Stampa…
N-(3,4-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR40328-1G OR40328-250MG
APOSOR40328-1GEA 229 EUR
APOSOR40328-1G APOSOR40328-250MG
N-(3,4-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
N-(3,4-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₇N·ClH
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD17168269
CAS Number: 1257535-33-3
UN: 1759
ADR: 8,III