Stampa…
3-(But-1-yl)heptan-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR40326-250MG OR40326-500MG
APOSOR40326-250MGEA 227 EUR
APOSOR40326-250MG APOSOR40326-500MG
3-(But-1-yl)heptan-2-one
3-(But-1-yl)heptan-2-one
Formula: C₁₁H₂₂O
Punto di ebollizione: 85…88 °C (8 mm Hg)
Densità: 0,82 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00027255
CAS Number: 997-69-3
UN: 1993
ADR: 3,III