Stampa…
3-Amino-4-(isopentyloxy)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-4-(3-methylbutoxy)benzoic acid, 5-Carboxy-2-(isopentyloxy)aniline
OR40323-1G OR40323-250MG OR40323-500MG
APOSOR40323-1GEA 411 EUR
APOSOR40323-1G APOSOR40323-250MG APOSOR40323-500MG
3-Amino-4-(isopentyloxy)benzoic acid
3-Amino-4-(isopentyloxy)benzoic acid
Formula: C₁₂H₁₇NO₃
Peso molecolare: 223,268 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12168704
CAS Number: 1096879-46-7