Stampa…
3-Amino-4-butoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Butoxy-5-carboxyaniline
OR40322-1G OR40322-250MG OR40322-500MG
APOSOR40322-1GEA 306 EUR
APOSOR40322-1G APOSOR40322-250MG APOSOR40322-500MG
3-Amino-4-butoxybenzoic acid
3-Amino-4-butoxybenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₅NO₃
Peso molecolare: 209,242 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12168705
CAS Number: 855202-63-0