Stampa…
3-Amino-4-isobutoxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Amino-4-(2-methylpropoxy)benzoic acid, 5-Carboxy-2-isobutoxyaniline
OR40321-250MG OR40321-500MG
APOSOR40321-250MGEA 132 EUR
APOSOR40321-250MG APOSOR40321-500MG
3-Amino-4-isobutoxybenzoic acid
3-Amino-4-isobutoxybenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₅NO₃
Peso molecolare: 209,242 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12168706
CAS Number: 1096806-43-7