3-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-(4-Bromobenzyl)propanoic acid, 3-(4-Bromophenyl)-2-methylpropionic acid
OR40318-1G
OR40318-250MG
OR40318-100MG
APOSOR40318-1GEA
415
EUR
APOSOR40318-1G
APOSOR40318-250MG
APOSOR40318-100MG
3-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanoic acid
3-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanoic acid
Formula:
C₁₀H₁₁BrO₂ Peso molecolare: 243,097 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD12152839 CAS Number: 66735-01-1 |